Principaux documents
SY3H3D67AF53
Synthonix Corporation
1-(4-Cyclopropylphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-cyclopropylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-8(12)9-2-4-10(5-3-9)11-6-7-11/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
SWHHCKFQUJBPPQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54539.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54539.html