Principaux documents
SY3H3D67A1F0
Synthonix Corporation
(5-Chloropyridin-2-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2
Clé InChI
KQJKUOYVWLBSDN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43002.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43002.html