Principaux documents
SY3H3D678FF7
Synthonix Corporation
1-((3-Bromo-4-ethoxyphenyl)sulfonyl)-4-methylpiperazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-((3-bromo-4-ethoxyphenyl)sulfonyl)-4-methylpiperazine
Inchi Code
1S/C13H19BrN2O3S/c1-3-19-13-5-4-11(10-12(13)14)20(17,18)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10H,3,6-9H2,1-2H3
Clé InChI
GGBSHXKOKQKKGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57141.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57141.html