Principaux documents
SY3H3D678905
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-bromobenzoate
1 G
89.39 CHF
5 G
133.49 CHF
10 G
206.97 CHF
Réf. du fournisseur: B54664-1G
89.39 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
89.39 CHF
5 G
133.49 CHF
10 G
206.97 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B54664-1G
89.39 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 2-bromobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-6-4-5-7-9(8)12/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
ZELNHJFYEDOWLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54664.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54664.html