Documents
SY3H3D677B80
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromo-4-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-5-7(10)2-1-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
Clé InChI
OITVZXQQQFKXIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47683.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47683.html