SY3H3D67743C
Synthonix Corporation
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Réf. du fournisseur: B44247-1G
80.82 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: B44247-1G
80.82 CHF
Iupac Name
5-bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrF2O/c8-5-1-4(3-11)6(9)2-7(5)10/h1-3H
Clé InChI
UFNBTKFAPDUBCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44247.html