Principaux documents
SY3H3D6768CF
Synthonix Corporation
(1S,2S)-2-Amino-1-(4-aminophenyl)propane-1,3-diol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
(1S,2S)-2-amino-1-(4-aminophenyl)-1,3-propanediol
Inchi Code
1S/C9H14N2O2/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(13)8(11)5-12/h1-4,8-9,12-13H,5,10-11H2/t8-,9-/m0/s1
Clé InChI
HOSHJSFGXZIFCZ-IUCAKERBSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to orange powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/50405.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50405.html
Certificats d'analyse (COA)
Besoin d'un modèle de COA ?
Ceci est un modèle de certificat d'analyse (COA pour Certificate of Analysis) et peut ne pas être représentatif d'un lot récemment fabriqué de ce produit spécifique.