Principaux documents
SY3H3249F5BD
Synthonix Corporation
(2,3-Difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
250 MG
90.62 CHF
1 G
170.23 CHF
Réf. du fournisseur: D38781-250MG
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
90.62 CHF
1 G
170.23 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.58
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D38781-250MG
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,3-difluorophenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-2-1-3-5(10-9)6(4)8;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
SDFAWGYUVRQFQZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38781.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38781.html