Principaux documents
SY3H3249F48E
Synthonix Corporation
4-Chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
250 MG
121.24 CHF
1 G
145.73 CHF
5 G
329.45 CHF
Réf. du fournisseur: C38756-250MG
121.24 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
121.24 CHF
1 G
145.73 CHF
5 G
329.45 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C38756-250MG
121.24 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-6-methoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O3S/c1-12-5-3-4(7)8-6(9-5)13(2,10)11/h3H,1-2H3
Clé InChI
DMNJKRNLPLOTAG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to Yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38756.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38756.html