SY3H315B0EC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-bromopicolinate
Réf. du fournisseur: B37114-250MG
86.94 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: B37114-250MG
86.94 CHF
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(11)5-4-6-12-8/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
BQXZWVWSJGWASF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37114.html