Principaux documents
SY3H315B0E45
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-hydroxybenzonitrile
250 MG
78.37 CHF
1 G
84.50 CHF
5 G
96.74 CHF
Réf. du fournisseur: B36608-250MG
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
78.37 CHF
1 G
84.50 CHF
5 G
96.74 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.02
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B36608-250MG
78.37 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-2-hydroxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H4BrNO/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-3,10H
Clé InChI
PAHSHGVACWNGEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/36608.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/36608.html