Principaux documents
SY3H30995114
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-methylpyridin-4-amine
250 MG
133.49 CHF
1 G
194.72 CHF
Réf. du fournisseur: C32268-250MG
133.49 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
250 MG
133.49 CHF
1 G
194.72 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: C32268-250MG
133.49 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-chloro-5-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-9-3-5(7)6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
GLKVMXXYMNTCJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/32268.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32268.html