Principaux documents
SY3947385318
Synthonix Corporation
2-Allylisoindoline-1,3-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-allyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(12)14/h2-6H,1,7H2
Clé InChI
MHHGQWMCVNQHLG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1860.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1860.html