Principaux documents
SY3514242046
Synthonix Corporation
1-(Benzenesulfonyl)-2-methyl-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
100 MG
182.48 CHF
250 MG
268.21 CHF
500 MG
366.19 CHF
Réf. du fournisseur: B29532-100MG
182.48 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
182.48 CHF
250 MG
268.21 CHF
500 MG
366.19 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.34
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B29532-100MG
182.48 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-1-(phenylsulfonyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Inchi Code
1S/C14H13N3O2S/c1-10-7-11-8-12(15)9-16-14(11)17(10)20(18,19)13-5-3-2-4-6-13/h2-9H,15H2,1H3
Clé InChI
VVFKELIDMAIOMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29532.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/29532.html