Principaux documents
SY3514242033
Synthonix Corporation
N-Methyl-N-(piperidin-4-yl)methanesulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.74
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methyl-N-(4-piperidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(12(2,10)11)7-3-5-8-6-4-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
BCMHLEZFOVZSLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/29511.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/29511.html