Principaux documents
SY3432450610
Synthonix Corporation
7-Benzyloxy-4-chloro-6-methoxy-quinazoline
1 G
96.74 CHF
5 G
133.49 CHF
Réf. du fournisseur: B13825-1G
96.74 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
96.74 CHF
5 G
133.49 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B13825-1G
96.74 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-(benzyloxy)-4-chloro-6-methoxyquinazoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-14-7-12-13(18-10-19-16(12)17)8-15(14)21-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10H,9H2,1H3
Clé InChI
LBGIYCBNJBHZSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/13825.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/13825.html