Documents
SY3432450025
Synthonix Corporation
(3-Methylenecyclobutyl)methoxymethylbenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.27
Numéro MDL:
Iupac Name
{[(3-methylenecyclobutyl)methoxy]methyl}benzene
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11-7-13(8-11)10-14-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,1,7-10H2
Clé InChI
KIAUXIDOHJGVPS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/15318.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/15318.html