SY3432449949
Synthonix Corporation
Methyl 4-chloroquinazoline-8-carboxylate
Réf. du fournisseur: M15233-1G
1 039.80 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: M15233-1G
1 039.80 CHF
Iupac Name
methyl 4-chloro-8-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-10(14)7-4-2-3-6-8(7)12-5-13-9(6)11/h2-5H,1H3
Clé InChI
CAZALFALOKHBET-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15233.html