Principaux documents
SY3432449928
Synthonix Corporation
3-Phenylcyclobutan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-phenylcyclobutanamine
Inchi Code
1S/C10H13N/c11-10-6-9(7-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6-7,11H2
Clé InChI
VJXKVDLXKYYYBX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/15206.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/15206.html