SY3432449469
Synthonix Corporation
3-Chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Réf. du fournisseur: C14610-1G
194.72 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
Réf. du fournisseur: C14610-1G
194.72 CHF
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
3-chloro-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-3-9-4-1-2-8-6(4)10-5/h1-3H,(H,8,10)
Clé InChI
QWTQGZAUKADLTO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14610.html