SY3432448973
Synthonix Corporation
Methyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Réf. du fournisseur: M14042-100MG
78.37 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: M14042-100MG
78.37 CHF
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c1-11-6(10)5-8-2-4(7)3-9-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
XILAKTMDKMVJQV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14042.html