Principaux documents
SY3428347685
Synthonix Corporation
2,7-Diaza-spiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester 9-ethyl ester
100 MG
231.47 CHF
250 MG
353.94 CHF
500 MG
549.90 CHF
Réf. du fournisseur: D10630-100MG
231.47 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
231.47 CHF
250 MG
353.94 CHF
500 MG
549.90 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.38
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: D10630-100MG
231.47 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-tert-butyl 9-ethyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2,9-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H26N2O4/c1-5-20-12(18)11-8-16-9-15(11)6-7-17(10-15)13(19)21-14(2,3)4/h11,16H,5-10H2,1-4H3
Clé InChI
LKKYIMUKDUHHII-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/10630.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/10630.html