SY3428346962
Synthonix Corporation
3-Aminocyclobutanecarbonitrile hydrochloride
Réf. du fournisseur: A10726-100MG
268.21 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: A10726-100MG
268.21 CHF
Iupac Name
3-aminocyclobutane-1-carbonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8N2.ClH/c6-3-4-1-5(7)2-4;/h4-5H,1-2,7H2;1H
Clé InChI
LZZBWDSIAXVWHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/10726.html