SY3371478842
Synthonix Corporation
(R)-Pyrrolidine-3-carboxamide Hydrochloride
Réf. du fournisseur: P0296-100MG
219.22 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: P0296-100MG
219.22 CHF
Iupac Name
(3R)-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O.ClH/c6-5(8)4-1-2-7-3-4;/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8);1H/t4-;/m1./s1
Clé InChI
GCPFRHSIYOIWDY-PGMHMLKASA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0296.html