Principaux documents
SY3371478312
Synthonix Corporation
Methyl 2-chloroquinazoline-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.63
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-chloro-6-quinazolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7ClN2O2/c1-15-9(14)6-2-3-8-7(4-6)5-12-10(11)13-8/h2-5H,1H3
Clé InChI
NURBZIINUBTMRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0499.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0499.html