Principaux documents
SY3371476683
Synthonix Corporation
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
1 G
90.62 CHF
5 G
121.24 CHF
10 G
145.73 CHF
Réf. du fournisseur: B5487-1G
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
90.62 CHF
5 G
121.24 CHF
10 G
145.73 CHF
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.55
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: B5487-1G
90.62 CHF
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
7-bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10BrN.ClH/c10-9-2-1-7-3-4-11-6-8(7)5-9;/h1-2,5,11H,3-4,6H2;1H
Clé InChI
GAQFCKRSCLDDJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/5487.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/5487.html