SY3371475720
Synthonix Corporation
7-Amino-2-methylindazole
Réf. du fournisseur: A2919-1G
96.74 CHF
About This Item
Réf. du fournisseur: A2919-1G
96.74 CHF
Iupac Name
2-methyl-2H-indazol-7-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-6-3-2-4-7(9)8(6)10-11/h2-5H,9H2,1H3
Clé InChI
KNZJAZZOKTUEHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2919.html