Principaux documents
Z227161
Nucleosil® CN HPLC Guard Column
5 μm particle size, pkg of 4 ea, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L10
Gamme de produits
Nucleosil®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
pkg of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Nucleosil®
Ampleur du marquage
5% Carbon loading
Paramètres
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Compatibilité
for use with 3.0 to 4.6 mm column
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Nécessaire, mais non fourni