Principaux documents
Z226041
Colonne HPLC Sphérisorb®
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Spherisorb®
Ampleur du marquage
11.5% Carbon loading
Paramètres
≤ °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
octadecyl
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Technique de séparation
reversed phase
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Spherisorb is a registered trademark of Waters