Y0002290
Chenodeoxycholic acid for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Chenodeoxycholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 5β-Cholanic acid-3α,7α-diol, Chenodiol
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
165-167 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
RUDATBOHQWOJDD-BSWAIDMHSA-N
Description générale
Application
Conditionnement