SU860049
Flacons Headspace, haut biseauté, fond arrondi (nécessite un joint de 20 mm)
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
round bottom
Description
beveled finish
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with PerkinElmer
Catégories apparentées
Description générale
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)