SU860029
Flacons Headspace, haut plat, fond plat
volume 10 mL, clear glass vial (flat top), flat bottom, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm, long neck
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial (flat top)
Caractéristiques
closure type crimp top vial
flat bottom
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
22.5 mm × 46 mm × 12.5 mm
Volume
10 mL
Raccords
thread for 20 mm
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)