Key Documents
SAAR5824070
Sodium nitrite
univAR
About This Item
Formule linéaire :
NaNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
69.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5824070EM)
Pf
271 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Clé InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable