Key Documents
SAAR2475000
D(-)-Fructose
univAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Qualité
anhydrous
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2475000EM)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable