Key Documents
SAAR2436020
Formaldéhyde solution
uniLAB
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Formule linéaire :
HCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03
Numéro Beilstein :
1209228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352501
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Conditionnement
poly bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2436020LP)
pkg of 25 L (SAAR2436020ME)
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR2436020LL)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany