Documents
SAAR2340800
Iron(III) sulfate hydrate
uniLAB
Synonyme(s) :
Ferric sulfate hydrate
About This Item
Formule linéaire :
Fe2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.88 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR2340800EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Fe.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)