Key Documents
SAAR1765000
Cyclohexanone
uniLAB
About This Item
Formule linéaire :
C6H10(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.14
Numéro Beilstein :
385735
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
3.4 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
uniLAB
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Limite d'explosivité
1.1 %, 100 °F
9.4 %
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR1765000LC)
Indice de réfraction
n20/D 1.450 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Pf
−47 °C (lit.)
Densité
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup