Principaux documents
SAAR1260520
Barium chloride dihydrate
univAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
BaCl2 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1260520EM)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable