PHR9077
2-Propylpentanenitrile
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Valproic Acid impurity I (PhEur), 2-Propylvaleronitrile, Dipropylacetonitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCC(CCC)C#N
InChI
1S/C8H15N/c1-3-5-8(7-9)6-4-2/h8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
YCBOPMITSGZJDX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
146.3 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
63.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)