Principaux documents
PHL89677
Germacrone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(E,E)-Germacra-3,7(11),9-trien-6-one, trans,trans-3,7-Dimethyl-10-isopropylidene-3,7-cyclodecadien-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.33
Beilstein:
2047453
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C(C/C=C(C)/CC/C=C(C)/C1)=C(C)C
InChI
1S/C15H22O/c1-11(2)14-9-8-12(3)6-5-7-13(4)10-15(14)16/h7-8H,5-6,9-10H2,1-4H3/b12-8+,13-7+
Clé InChI
CAULGCQHVOVVRN-SWZPTJTJSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma pimpinella
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable