PHL89167
(-)-Bilobalide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Bilobalide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)C134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13+,14+,15?/m0/s1
Clé InChI
MOLPUWBMSBJXER-DXPZGIEZSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable