Principaux documents
PHL86064
Salicortin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H24O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1OC2=C(COC([C@]3(O)C=CCCC3=O)=O)C=CC=C2)CO)O)O
InChI
1S/C20H24O10/c21-9-13-15(23)16(24)17(25)18(30-13)29-12-6-2-1-5-11(12)10-28-19(26)20(27)8-4-3-7-14(20)22/h1-2,4-6,8,13,15-18,21,23-25,27H,3,7,9-10H2/t13-,15-,16+,17-,18-,20?/m1/s1
Clé InChI
CZDNLUMNELLDDD-QZFWYPLZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable