Documents
PHL85720
Armepavine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Alkaloid D from Evonymus europaea
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H23NO3/c1-20-9-8-14-11-18(22-2)19(23-3)12-16(14)17(20)10-13-4-6-15(21)7-5-13/h4-7,11-12,17,21H,8-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
Clé InChI
ZBKFZIUKXTWQTP-QGZVFWFLSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)