Principaux documents
PHL85354
Tomentin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-6,7-dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5-Hydroxy-6,7-dimethoxycoumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1C=CC2=C(O)C(OC)=C(OC)C=C2O1
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)10(13)11(8)15-2/h3-5,13H,1-2H3
Clé InChI
KCPNDUHAXDHRKX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3