Documents
PHL83847
Echinatin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4,4′-Dihydroxy 2-methoxychalcone, Retrochalcone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H14O4/c1-20-16-10-14(18)8-4-12(16)5-9-15(19)11-2-6-13(17)7-3-11/h2-10,17-18H,1H3/b9-5+
Clé InChI
QJKMIJNRNRLQSS-WEVVVXLNSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)