Documents
PHL83518
Koenigicine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,11-Dihydro-8,9-dimethoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, Kenimbidine, Koenidine, Koenimbidine, NSC 127151
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H21NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.39
Numéro Beilstein :
1224366
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1cc2[nH]c3c4C=CC(C)(C)Oc4c(C)cc3c2cc1OC
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11-8-14-13-9-16(22-4)17(23-5)10-15(13)21-18(14)12-6-7-20(2,3)24-19(11)12/h6-10,21H,1-5H3
Clé InChI
IUZVYLWUISSZCS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)