PHL83510
Hydroxysafflor yellow A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,4-Di-β-D-glucopyranosyl-3,4,5-trihydroxy-6-[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]-2,5-cyclohexadien-1-one, HSYA, Safflomin A
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H32O16/c28-7-12-16(32)19(35)21(37)23(42-12)15-18(34)14(11(31)6-3-9-1-4-10(30)5-2-9)24(39)27(41,25(15)40)26-22(38)20(36)17(33)13(8-29)43-26/h1-6,12-13,16-17,19-23,26,28-38,41H,7-8H2/b6-3+,14-11+/t12-,13-,16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+,26-,27?/m1/s1
Clé InChI
IAVUBSCVWHLRGE-UXEKTNMQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable