Documents
PHL22471
Apiole
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (GC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Technique(s)
HPLC: suitable
Application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(OCO2)C2=C(C=C1CC=C)OC
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)