N11480
cis-Chlordane
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 10 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-75-1
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)