N11454
Chlorothalonil
analytical standard
Synonyme(s) :
Tetrachloroisophthalodinitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Conditionnement
ampule of 250 mg
Fabricant/nom de marque
Chem Service, Inc. PS-1020
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1c(Cl)c(C#N)c(Cl)c(C#N)c1Cl
InChI
1S/C8Cl4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14
Clé InChI
CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable